Learn More
HYDRANAL™ - KetoSolver, Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (working medium), Honeywell Fluka™
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free)
Marca: Honeywell Fluka 34738-1L
91.69 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.91000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
Advantages of Hydranal one-component reagents:
- Unlimited water capacity
- Convenient and easy to use
- The greatest flexibility in working media selection
- reduced toxicity compared to methanol based systems
- Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
- Long shelf life (three years)
Improved Composition
Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE). Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance.
Specifica
21°C (69.8°F) | |
HYDRANAL™-KetoSolver | |
107-98-2,64-17-5,288-32-4,101023-55-6 |
1 L | |
0.91g/mL | |
UN1993BE |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL-KetoSolver
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol