Learn More
HYDRANAL™ - KetoSolver, Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (working medium), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Unit Size:
1L
500mL
pezzi 6
Description
Advantages of Hydranal one-component reagents:
- Unlimited water capacity
- Convenient and easy to use
- The greatest flexibility in working media selection
- reduced toxicity compared to methanol based systems
- Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
- Long shelf life (three years)
Improved Composition
Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE). Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-KetoSolver |
| CAS | 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6 |
| Densità | 0.91g/mL |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 21°C (69.8°F) |
| Numero UN | UN1993BE |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL-KetoSolver
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol