Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Honeywell Fluka™
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration of ketones and Li-ion battery electrolytes, preferred for cells with diaphragm, acetonitrile-based, free of alcohols (free of CMR substances)
Marca:  Honeywell Fluka 34771-500ML
Codice prodotto. 17514956
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • HYDRANAL™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
    • Comprehensive product portfolio with 60 available products
    • 40 years of innovation – check our NEXTGEN reagents HERE
    • Dedicated technical service and support
    • More than 800 Application Notes available on our website
    • View our NEXTGEN Coulomat A-FA standard operating procedure
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
0.906 g/cm3
500 mL
≥10.00, ≥2.00, ≥60.00, ≥2.00
Glass Bottle
≤20.00, <10.00, <10.00, <70.00
Soluble in water
Orange
12°C to 13°C
5.5
Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Stabilizer 1, 75-05-8
Liquid
UN2924