Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™
Anolyte for coulometric Karl Fischer titrations, for cells with and without diaphragm
162.66€ - 849.40€
Specifica
Densità 0.893 g/cm3 (at 20°C)
Punto d'infiammabilità 14°C
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI
Colore Yellow
CAS 67-56-1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16822370
Vedere i documenti
Honeywell Fluka
34433-500ML
500 mL
162.66€
500mL
16832370
Vedere i documenti
Honeywell Fluka
34433-6X500ML
6 x 500 mL
849.40€
3L
Descrizione
Descrizione
  • Methanol-based
  • Free of Imidazole
  • Free of CMR Substances
Specifica
Specifica
0.893 g/cm3 (at 20°C)
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI
67-56-1
64°C to 65°C (Methanol)
-98°C (Methanol)
UN1230
14°C
Yellow
≥60%
Glass Bottle
Liquid
Completely Miscible in Water
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Room Temperature
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat AG-FI
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 2-ethylimidazole, 2-butylaminoethanol, sulphur dioxide, 2-ethyl imidazole hydroiodide