Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™
Catholyte for coulometric Karl Fischer titration of ketones and Li-ion battery electrolytes, Acetonitrile-based, free of alcohols (free of CMR substances).
415.68€ - 2274.64€
Specifica
Densità | 0.906 g/cm3 |
---|---|
Punto d'infiammabilità | 12°C to 13°C |
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA |
Colore | Orange |
CAS | 75-05-8, Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Stabilizer 1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17584946
|
Honeywell Fluka
34470-50ML |
50 mL | Ampoule |
415.68€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17594946
|
Honeywell Fluka
34470-6X50ML |
6 x 50 mL | Ampoule |
2274.64€
6 bottiglie |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- HYDRANAL™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
- Comprehensive product portfolio with 60 available products
- 40 years of innovation – check our NEXTGEN reagents HERE
- Dedicated technical service and support
- More than 800 Application Notes available on our website
Specifica
0.906 g/cm3 | |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA | |
75-05-8, Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Stabilizer 1 | |
≥10.00, ≥60.00, ≥2.00, ≥2.00 | |
Liquid | |
Soluble in water |
12°C to 13°C | |
Orange | |
5.5 | |
Ampoule | |
UN2924 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 720 days
Recommended Storage : Room Temperature
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole