Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
142.18€ - 742.77€
Specifica
Densità | 0.895 g/cm3 |
---|---|
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI |
Colore | Colorless |
CAS | 64-17-5 |
pH | 5 to 6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16882360
|
Honeywell Fluka
34431-1L |
1 L |
142.18€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16892360
|
Honeywell Fluka
34431-6X1L |
6 x 1 L |
742.77€
6L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Ethanol-based
- Free of Imidazole
- Free of CMR Substances
Specifica
0.895 g/cm3 | |
Colorless | |
5 to 6 | |
≤80% | |
-115°C | |
UN1170 |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI | |
64-17-5 | |
≥55% | |
Glass Bottle | |
Liquid | |
Completely Miscible in Water |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.