Learn More
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
6 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
pezzi 6
Descripción
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
- Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
- Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
- Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Sodium tartrate dihydrate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido