Learn More
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15644430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
6 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
pezzi 6
Codice prodotto. 15644430
Marca: Honeywell-Hydranal 3480325G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Test substance for volumetric Karl Fischer titration (water content ∼15.66%, exact value on report of analysis)
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
Quantità 25 g
Numero UN NONH for all modes of transport