Learn More
HYDRANAL™ - Solvent CM, Reagent for volumetric two-component KF titration in oils (working medium), Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka 34812-6X1L
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-66-3 Peso : 7.56000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Specifica
100°C (212°F) | |
HYDRANAL™-Solvent CM | |
MFCD00147198 |
6 x 1 L | |
1.26g/mL | |
UN2810 |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL-Solvent CM
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302 + H312-Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide