Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), verified against NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. p-7122071 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
40 mL
Dimensione della confezione:
40mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15664490
Marca: Honeywell-Hydranal 348286X40ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC Name anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Nota nome Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis
Punti di ebollizione 153°C to 155°C
CAS min. % ≥90.0000%
Densità 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Quantità 1 Kit
CAS max % <10.0000%
CAS Min % ≥1.0000%
Punto d'infiammabilità 43°C
Formula lineare HCONH2
Imballaggio Ampoule
Numero UN UN2222
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Water Standard 1.7
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Anisole, propylene carbonate