Learn More
HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven, 150-160°C, Honeywell Fluka™
Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.0%, exact value on report of analysis)
Marca:  Honeywell-Hydranal 34693-10G
45.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15624350
  • 47.88€ / 10g
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Advantages of HYDRANAL-Water Standards:
  • Broad product range for volumetric and coulometric Karl Fischer applications, as well as the indirect oven application
  • Manufactured according to ISO 9001 requirements
  • Report of Analysis showing the exact water content and expanded uncertainty
Verified against external standards such as NIST SRM 2890 or NMIJ CRM 4222
  • Long shelf life (up to five years)
  • Convenient packaging
  • Supplied with detailed instruction for use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven, 150-160°C
10 g
64044-51-5
NONH for all modes of transport
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS Documenti
Titolo del prodotto
HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven, 150-160°C, Honeywell Fluka™ > 10G GLASS BOTTLE