Learn More
Whirl-Pak™ Hydrated PolySponge™ Sampling Bag with Sampling Sponge
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16688462 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
532 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16688462
Marca: Whirl-Pak™ B01590WA
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Makes environmental surface sampling faster and easier.
  • Specially designed for the Food & Beverage industry
  • Write-on label makes identifying samples easy and convenient
  • Bags are pre-hydrated with HiCap™ Neutralizing Broth
  • HiCap Broth provides superior neutralization, validated up to 72 hr.
  • Polyurethane sponges included with each bag are non toxic and do not contain biocides
  • Each box contains five foil pouches with 20 sponges each
  • Terminally gamma processed to guarantee sterility
  • Medical-grade, super absorbent, and ideal for rough surfaces
  • Compatible with 3M Petrifilm
  • 2 year shelf life
Especificaciones
Descrizione Without Glove
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 18 oz.
Capacità (sistema metrico) 532 mL
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear with White Block
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Environmental Monitoring
Materiale Polyurethane
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm
Volume di riempimento 16 mL
Senza lattice Yes
N. per custodia 100/Cs
N. per confezione 100/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Foil Pouch
Metodo di sterilizzazione Terminally Gamma Processed
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 2.50 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Lunghezza (sistema imperiale) tasca documenti 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) tasca documenti 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) tasca documenti 4 in.
Larghezza (sistema metrico) tasca documenti 11.5 cm
Product Type Sample Bag with Sampling Sponge
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado