Learn More
Hydrazine Hydrate Solution, 20 to 24%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrazine hydrate solution |
Quantità | 1 L |
Formula lineare | NH2NH2 · H2O |
Numero UN | UN3293 |
Beilstein | 878137 |
IUPAC Name | hydrazine |
Peso formulazione | 50.06g/mol |
Imballaggio | Poly bottle |
Aspetto | Colorless |
Densità | 1.01g/mL at 20°C |