Learn More
Hydrazine Hydrate Solution, 24 to 26% (iodometric), Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrazine Hydrate Solution |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 6 x 1 L |
Formula lineare | NH2NH2 · H2O |
Numero UN | UN3293 |
Beilstein | 878137 |
Punto d'infiammabilità | 100°C (212°F) |
Peso formulazione | 50.06g/mol |
Percent Purity | 24 to 26% (iodometric) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrazine hydrate solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrazine