Learn More
Hydrazine hydrate solution, 78-82% (iodometric), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15681650
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Identificatori chimici
CAS 10217-52-4
Formula molecolare H4N2
Molecular Weight (g/mol) 32.05
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine
SMILES NN
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrazine hydrate solution
Nota nome 78-82% acidimetric
Intervallo percentuale saggio 78 to 82%
Note percentuale saggio acidimetric
Formula lineare NH2NH2 · H2O
Numero UN UN2030
Beilstein 878137
Peso formulazione 50.06
Percent Purity 78 to 82% (iodometric)
Grado Organics
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 250 mL