Learn More
Hydriodic acid, for analysis, 57 wt.% aqueous solution, distilled, unstabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydriodic acid |
Densità | 1.7000 g/mL |
Punti di ebollizione | 127.0°C |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | HI |
Quantità | 50 mL |
Fieser | 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166 |
Indice di Merck | 15, 4814 |
Gravità specifica | 1.7 |
Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: soluble. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydriodic acid, aqueous solution
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydriodic acid