Learn More
Hydrobromic Acid 44-49%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11974101
Click to view available options
500mL
Specifica
pH lt;1
Colore Yellow
CAS 10035-10-6
Punto di fusione -11°C
Punti di ebollizione 126°C
Pressione del vapore 8mm Hg 25
Quantità 500 mL
Formula molecolare BrH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
IUPAC Name hydrogen bromide
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Peso formulazione 80.9g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrobromic acid 44-49%, Optima for Ultra traces analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.