Learn More
Thermo Scientific™ Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
For siliconizing glass surfaces use Thermo Scientific™ Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid. This short chain, clear polymeric silicone fluid consists primarily of dichlorooctamethyltetrasiloxane and is soluble in organic solvents. When applied to glass, quartz or similar products, the unhydrolyzed chlorines present on the chain react with surface silanols to form a neutral, hydrophobic and tiightly bonded film over the entire surface. It is excellent for modifying metals, certain plastics, ceramics and fiber optics.
Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid is acidic and care should be taken to avoid corrosion of metal that comes into contact with the liquid.
The fluid is acidic only during application; after application, the surface is neutral.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | GC |
| Rischi | Corrosive to Eyes/Skin/Respiratory Tract |
| Componenti standard | 1,7-Dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane |
| Descrizione articolo | 120 mL |
| Quantità | 120 mL |
| Product Type | Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid |
Safety and Handling
- Surfasil, 120 mL.
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .