Learn More
Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution, Thermo Scientific Chemicals
29.95€ - 311.55€
Specifica
Colore Colorless
Nota nome 0.1 N Standard Solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100.0°C
Concentrazione 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10647282
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
124200010
1 L Glass bottle
29.95€
1L
10083943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
124200025
2.5 L Plastic bottle
49.95€
2.50L
15294614
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124200100
10 L Plastic Drum
140.70€
10L
15204624
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124200250
25 L Plastic Can
311.55€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
Specifica
Specifica
Colorless
7647-01-0, 7732-18-5
0.0998 to 0.1002N (20°C)
1
HCl
MFCD00011324 MFCD00792839
15, 4818
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Cl
313
36.46
0.1 N Standard Solution
100.0°C
1.0000g/mL
ClH
Liquid
04,450; 05,533; 06,283
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
36.46
CHEBI:17883
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. The toxicological properties have not been fully investigated.
NFPA
Health: 2
Flammability: 0
Instability: 0
SIGNAL WORD: CAUTION!
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid