Learn More
Alla France™ Hydrochloric Acid Hydrometer
Marca:  Alla France™ 3020FG100/20-qp
Codice prodotto. 11703203
  • 84.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Order Info
dimLengthMetric
Specifica
Specifica
1Each
±0.004g/mL
1 to 1.200 g/mL
Hydrochloric Acid Hydrometer
300 mm