Learn More
Acido cloridrico, puriss. p.a., reagente ACS, reagente ISO, reagente Ph. ≥ ≤™
Codice prodotto. p-7071978 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
235kg
30kg
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 15633100
Marca: Honeywell-Fluka 307211LGL
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming,≥37%, APHA: ≤10
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densità 1.2g/mL at 25°C
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo la combustione ≤0.0005% (as SO4)
Pressione del vapore 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantità 1 L
Numero UN 1789
Beilstein 1098214
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
Percent Purity ≥37%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.