Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Descrizione
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrochloric acid, chlorohydric acid, chloorwaterstof, hydrogen chloride, chlorwasserstoff, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, 6AMP, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrochloric Acid |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | Ampoule |
Quantità | 1 Ampule |
Forma fisica | Liquid |
Peso formulazione | 36.46g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid