Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.2M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
Hydrochloric Acid Solution 0.2M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specifica
Specifica
pH | 2 |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Pressione del vapore | 14mmHg @20°C |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |
IUPAC Name | chlorane |
Peso formulazione | 36.46g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.