Learn More
Hydrochloric Acid Solution 2M (2N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10020210
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 2M, (2N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.