Learn More
Hydrochloric Acid solution, 2M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric Acid solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Concentrazione | 2M |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 1000 mL |
| Formula molecolare | ClH |
| Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Sinonimo | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid |
| InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Cl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hydrochloric acid solution EU pharmacopeia grade
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid