Learn More
Hydrochloric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic bottle
VOLPAC™ Container
Dimensione della confezione:
10L
1L
500mL
5L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid solution |
| Concentrazione | 0.1M |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Pressione del vapore | 190 mmHg (25°C) |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN1789 |
| IUPAC Name | hydrogen chloride |
| Peso formulazione | 36.46g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid