Learn More
Hydrogen bromide, pure, 33 wt.% sol. in glacial acetic acid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Hydrogen bromide |
Colore | Yellow |
Forma fisica | Fuming Liquid |
Quantità | 100 mL |
Formula lineare | HBr |
Punto d'infiammabilità | 39°C |
Indice di Merck | 11,472 |
IUPAC Name | hydrogen bromide |
Peso formulazione | 80.9 |
Percent Purity | 31 to 34% (HBr) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, Hydrogen bromide