Learn More
Hydrogen bromide, pure, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Codice prodotto. p-3776505 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10011200
Marca: Thermo Scientific Acros 123185000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Hydrogen bromide, 31 to 34 wt% (HBr), BrH, CAS Number-10035-10-6, 64-19-7, acide bromhydrique, acido bromidrico, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor, bromowodor polish, bromwasserstoff, broomwaterstof, hydrobromic acid, hydrobromide, hydrogen bromide, 2.5L, Vapor Pressure: 300mmHg at 20 deg.C | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6, 64-19-7
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen bromide
Nota nome Pure
Colore Yellow
Forma fisica Fuming Liquid
Quantità 500 mL
Formula lineare HBr
Numero UN 2922
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Indice di Merck 09, 4665
IUPAC Name hydrogen bromide
Peso formulazione 80.9
Percent Purity 31 to 34 wt% (HBr)
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 300mmHg at 20°C
Densità 1.42 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, Hydrogen bromide