Learn More
Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11489240
Click to view available options
Quantità:
0.1 mol
0.5 mol
2 Mol
Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane is used in the preparation of N-methyl-O-benzoylhydroxylamine hydrochloride via reaction with benzoic acid, carbonyldiimidazole and N-methylhydroxylamine hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Formula lineare HCl
Numero UN UN2924
Concentrazione 4M in 1,4-dioxane
Densità 1.05
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,ether and 1,4-dioxane.
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Percent Purity 99%
Imballaggio 125mL bottle
Quantità 0.5 mol
Punto d'infiammabilità 17°C (63°F)
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Dioxane, Hydrogen chloride