Learn More
Parker domnick hunter™ Hydrogen Generators
Descrizione
Includes
Una cartuccia per essiccatore, una cartuccia per deionizzatore e tubo di scarico.
Alternativa economica e sicura alle bombole con gas ad alta pressione e facilmente installabili sul banco di laboratorio. Ideale per applicazioni con gas di trasporto e carburante e adatto per l'uso con strumenti di laboratorio che richiedono l'erogazione di azoto a elevata purezza. Nessuna interruzione nelle analisi dovuta alla sostituzione delle bombole. Tre modelli disponibili con portate di uscita di 160, 250 e 500 cc/min.
- Il display LCD mostra lo stato del sistema e le funzioni diagnostiche
- Rilevamento automatico delle perdite
- Controllo con microprocessore integrato
- Rilevamento e allarmi per livello dell'acqua insufficiente o di scarsa qualità
- Unità di alimentazione con commutazione integrata collegabile a fonti da 100 - 230 V e 50 - 60 Hz
I prodotti di questo gruppo hanno un'alimentazione universale e possono essere utilizzati con qualsiasi tensione da 100-230 V 50/60 Hz
- Producono un flusso continuo di idrogeno adeguato alla ricerca da acqua deionizzata mediante una membrana con scambio di ioni e una cartuccia essiccante
- L'uso di idrogeno come gas di trasporto per GC aumenta la velocità e la sensibilità rispetto all'elio, riducendo i tempi di analisi senza compromettere la risoluzione
Order Info
- Cartucce aggiuntive e sacchetti venduti separatamente
- Connettore: 0.12 poll. Swagelok™
Certifications
CE, CSA and UL compliant and listed
Warranty
Garanzia completa di due anni
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, CSA, UL |
| Profondità (sistema imperiale) | 17.2 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 34.2 cm |
| Portata | 160 ml/min. |
| Altezza (sistema imperiale) | 17.9 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 45.6 cm |
| Temperatura operativa ambiente max | Da 5 ° a 40 °C |
| Porta di uscita | 0.125 in. compression fitting |
| Tensione | Da 90 a 264 V |
| Peso (sistema metrico) | 23 kg |
| Vedi altri risultati |