Learn More
Parker domnick hunter™ Hydrogen Generators
Codice prodotto. p-42760
Click to view available options
Portata:
160 ml/min.
250 ml/min.
500 ml/min.
Wattage:
125 W
185 W
235 W
Modello:
20H
40H
60H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12965981
Marca: Parker domnick hunter™ 40H
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Una cartuccia per essiccatore, una cartuccia per deionizzatore e tubo di scarico.
Research-grade hydrogen gas on demand
Alternativa economica e sicura alle bombole con gas ad alta pressione e facilmente installabili sul banco di laboratorio. Ideale per applicazioni con gas di trasporto e carburante e adatto per l'uso con strumenti di laboratorio che richiedono l'erogazione di azoto a elevata purezza. Nessuna interruzione nelle analisi dovuta alla sostituzione delle bombole. Tre modelli disponibili con portate di uscita di 160, 250 e 500 cc/min.
  • Il display LCD mostra lo stato del sistema e le funzioni diagnostiche
  • Rilevamento automatico delle perdite
  • Controllo con microprocessore integrato
  • Rilevamento e allarmi per livello dell'acqua insufficiente o di scarsa qualità
  • Unità di alimentazione con commutazione integrata collegabile a fonti da 100 - 230 V e 50 - 60 Hz
I prodotti di questo gruppo hanno un'alimentazione universale e possono essere utilizzati con qualsiasi tensione da 100-230 V 50/60 Hz
  • Producono un flusso continuo di idrogeno adeguato alla ricerca da acqua deionizzata mediante una membrana con scambio di ioni e una cartuccia essiccante
  • L'uso di idrogeno come gas di trasporto per GC aumenta la velocità e la sensibilità rispetto all'elio, riducendo i tempi di analisi senza compromettere la risoluzione
Order Info
  • Cartucce aggiuntive e sacchetti venduti separatamente
  • Connettore: 0.12 poll. Swagelok™
Certifications
CE, CSA and UL compliant and listed
Warranty
Garanzia completa di due anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Profondità (sistema imperiale) 17.2 in.
Profondità (sistema metrico) 34.2 cm
Portata 250 ml/min.
Altezza (sistema imperiale) 17.9 in.
Altezza (sistema metrico) 45.6 cm
Temperatura operativa ambiente max Da 5 ° a 40 °C
Porta di uscita 0.125 in. compression fitting
Tensione Da 90 a 264 V
Peso (sistema metrico) 23 kg
Larghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Requisiti elettrici Da 90 a 264 V 50/60 Hz
Modello 40H
Purezza dell'azoto 99.9995%
Pressione Da 0 a 100 psi
Wattage 185 W
Warranty 2 anni
Frequenza 50/60 Hz
Tipo Generatore a idrogeno