Learn More
hydrogen peroxide, 3 wt.% solution in water, stabilized
Codice prodotto. p-3771073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
Codice prodotto. 10081254
Marca: Thermo Scientific Acros 426000250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Nota nome 3 wt.% solution in water, stabilized
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare HOOH
Densità 1.0100g/mL
Indice di Merck 15, 4835
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 34
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.01
Quantità 25 mL