Learn More
Hydrogen peroxide 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15587984
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Exceeds ACS Specifications
  • Trace Impurities (in ppm):
    • Silver (Ag) max. 0.01
    • aluminum (Al) max. 0.05
    • Arsenic (As) max. 0.05
    • Barium (Ba) max. 0.02
    • Beryllium (Be) max. 0.01
    • Calcium (Ca) max. 0.5
    • Cadmium (Cd) max. 0.02
    • Cobalt (Co) max. 0.01
    • Chromium (Cr) max. 0.1
    • Copper (Cu) max. 0.01
    • Iron (Fe) max. 0.1
    • Germanium (Ge) max. 0.05
    • Potassium (K) max. 0.1
    • Lithium (Li) max. 0.01
    • Magnesium (Mg) max. 0.1
    • Manganese (Mn) max. 0.01
    • Molybdenum (Mo) max. 0.02
    • Sodium (Na) max. 0.5
    • Nickel (Ni) max. 0.05
    • Lead (Pb) max. 0.05
    • Strontium (Sr) max. 0.01
    • Titanium (Ti) max. 0.1
    • Thallium (Tl) max. 0.05
    • Vanadium (V) max. 0.01
    • Zinc (Zn) max. 0.05
    • Zirconium (Zr) max. 0.1
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.01
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name peroxol
SMILES OO
Specifica
Colore Max. 10 (APHA)
Punti di ebollizione ∼107°C (1013 hPa)
Punto di fusione ≤0°C
Intervallo percentuale saggio 30.0 to 32.0%
Densità 1.11 g/cm³ (20°C)
Imballaggio Plastic Bottle
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.002%
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide