Learn More
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS), Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrogen Peroxide, 30% |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 108°C |
| Punto di fusione | -33°C |
| Intervallo percentuale saggio | 29.0 to 32.0 % |
| Densità | 1.110g/cm³ |
| Peso formulazione | 34 |
| Percent Purity | 29.0 to 32.0% |
| Grado | ACS |
| Identificazione | Pass test |
| Vedi altri risultati |