Learn More
Hydrogen peroxide, 35% w/w aq. soln., stab., Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Hydrogen peroxide is used as an oxidizing agent to prepare propylene oxide, dibenzoyl peroxide, lauryl peroxide, peracetic acid and meta-chloroperoxybenzoic acid. It is also involved in the production of inorganic chemicals like sodium perborate and sodium percarbonate, which are used as bleaching agents in detergents. It is an associated iron catalyst and utilized for waste-water treatment to remove organic impurities through an advanced oxidation process. It is also used as a laboratory disinfectant and as a topical antiseptic. In the cosmetic industry, it is used for bleaching human hair and tooth whitening by mixing with ammonium hydroxide and baking soda respectively. Monopropellant engines using hydrogen peroxide as the fuel are commonly used for air-independent underwater propulsion applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrogen peroxide |
Nota nome | stabilized |
Punti di ebollizione | 107°C |
Punto di fusione | -26°C |
Numero UN | UN2014 |
Beilstein | 3587191 |
Concentrazione | 35% w/w aq. soln. |
Densità | 1.13 |
Indice di Merck | 14,4798 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrogen peroxide, 35% w/w aqueous solution, stabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide