Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 32% Weight, AR, Chem-Lab
Codice prodotto. p-8014365
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
5L
Codice prodotto. 11949222
Marca: Chem-Lab CL02.1443.5000
Used as an analytical reagent in laboratory applications. Sodium Hydroxide Solution, 32% Weight, AR, Chem-Lab is a strong base and is highly caustic. It is used in titration and to increase alkalinity, neutralize acids and make sodium salts. One liter of the solution contains 432g of NaOH.
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH >13
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 32% by weight
Densità 1.349g/mL
Informazioni di solubilità Water Soluble
Quantità 5 L
Peso formulazione 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 432gNaOH per 1L H2O
Odore Odorless
Solvente o matrice Water
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodio idrossido 32 p/p % soluzione p.a.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: NaOH/H2O