Learn More
Hydrogen Peroxide, Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative, 2.5 to 3.5%, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391208 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
500mL
Codice prodotto. 15567984
Marca: Avantor J.T.Baker 218201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Peroxide
Nota nome Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative
Quantità 500 mL
Peso formulazione 34.01
Percent Purity 2.5 to 3.5%
Grado USP
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.00kg