Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
Marca:  VEE GEE 21050-500
Codice prodotto. 17816583
  • 20.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The capacity varies depending on the model.
Specifica
Specifica
Flat Circular
14 in.
Hydrometer Jar
500 mL
Reusable
17 fl. oz.
36 cm
10.8 cm
Borosilicate glass