Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
Marca:  VEE GEE 21050-250
Codice prodotto. 17866573
  • 14.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The capacity varies depending on the model.
Specifica
Specifica
Flat Circular
11 in.
Hydrometer Jar
250 mL
Reusable
8.5 fl. oz.
28 cm
7.6 cm
Borosilicate glass