Learn More
Brannan™ Low Tension Specific Gravity Hydrometer
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The specific gravity 60/60°F scale compares the relative density of a given liquid with that of water, at 60°F (15.6°C).
- Manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin
- Range of 0.050 S60/60°F
- M50, 270mm long
- Low tension 0.90 to 0.95
Specifica
Specifica
| Incrementi | 0.001 S60/60°F |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Precisione termica | 0.001 S60/60°F |
| Materiale | Soda glass, steel shot ballast, synthetic wax resin |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 0.050 S60/60°F |
| Tipo di zavorra | Steel Shot |
| Da utilizzare con (applicazione) | Comparing relative density of a liquid to water |