Learn More
Brannan™ Hydrometer specific gravity shot loaded medium adjustment for surface tension 1.300 to 1.350 x 0.001 S.G. 270 mm Brannan
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Specific Gravity Hydrometer |
| Incrementi | 0.001 g/mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Densità (sistema metrico) | 1.30 to 1.35 g/mL |
| Materiale | Soda Glass |
| Tipo di zavorra | Steel Shot |