Learn More
Contec™ Con acqua purificata HydroPure™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083193 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Flacone con erogatore spray
con tappo
Quantità:
2 x 5 l
6 x 1 l
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
Codice prodotto. 15517171
Marca: Contec™ SBC56HP
Per la pulizia di camere sterili Life Science.
Per la pulizia di camere bianche del settore di scienze naturali.
  • Composizione: Perossido di idrogeno con il 6% di acqua
  • Applicabile direttamente alla superficie per una copertura uniforme
  • Filtrato a 0.22 micron con flusso d'aria di grado A
  • Rimuove fisicamente i contaminanti
  • Attività sporicida sufficiente per aree di grado A / B
  • Residuo ridotto, elimina la fase di rimozione dei residui con alcol o acqua
  • Sottoposto a irradiazione gamma
  • Gocce di grandi dimensioni
  • Facilita la disinfezione per trasferimento in isolatori e RABS
  • Stesso grado offerto dall'utilizzo del perossido di idrogeno vaporizzato
  • Triplo/doppio involucro in confezione a strappo lineare
  • Non corrosivo
Applicazioni:
  • Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergente con acqua purificata
Forma Liquido
pH Da 6.5 a 7.5
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Perossido di idrogeno e acqua purificata (EP)
Concentrazione 6% di perossido di idrogeno in acqua purificata
Tipo di contenitore con tappo
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzato nell’industria farmaceutica
Quantità 2 x 5 l
Volume (sistema imperiale) 136 once
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC STERILE HYDROPURE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION