Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatite nanoparticles, 5-10% (w/v) aqueous colloidal dispersion, 20-50nm particles
Codice prodotto. 15405815
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
25mL
Codice prodotto. 15405815
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66691.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
20-50nm particles
Hydroxyapatite nanoparticles is used for polishing and dental powders, porcelain and pottery, and enameling. It is also utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Sinonimo nHAP; Nano- hydroxyapatite
Tekniske data
Content And Storage 2°C to 8°C
Formato Liquid dispersion
Quantità 250 mL
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.