Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatite nanoparticles, 5-10% (w/v) aqueous colloidal dispersion, 20-50nm particles
20-50nm particles
83.90€ - 287.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15485805
|
Thermo Scientific Chemicals
J66691.AC |
25 mL |
83.90€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15495805
|
Thermo Scientific Chemicals
J66691.AE |
100 mL |
157.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15405815
|
Thermo Scientific Chemicals
J66691.AK |
250 mL |
287.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Hydroxyapatite nanoparticles is used for polishing and dental powders, porcelain and pottery, and enameling. It is also utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
nHAP; Nano- hydroxyapatite |
Specifica
2°C to 8°C | |
Liquid dispersion | |
nHAP; Nano- hydroxyapatite |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 235-330-6
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only