Learn More
Hydroxylammonium Chloride, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11438942
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Hydroxylammonium Chloride, 99+%, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5470-11-1
Formula molecolare ClH4NO
Molecular Weight (g/mol) 69.49
Numero MDL MFCD00051089
InChI Key WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC Name hydroxylamine;hydrochloride
SMILES Cl.NO
Specifica
Punto di fusione 155°C
Colore White
pH 2.5 to 3.5
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 69.49g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.