Learn More
Hydroxylammonium Chloride, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Descrizione
Hydroxylammonium Chloride, 99+%, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 155°C |
Colore | White |
pH | 2.5 to 3.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 69.49g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydroxylamine hydrochloride
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.