Learn More
Hydroxynaphthol Blue, Indicator for Metal Titration, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydroxynaphthol blue |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Spettro a infrarossi | Conforms to structure |
| Peso formulazione | 620.47g/mol |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Forma fisica | Liquid |