Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Descrizione
- Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture
- Fodera tessile realizzata in filo di poliammide ad elevata elasticità arricchito di rame
- Maglia sottile ed elastica
- La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati
- Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità
- Guanto senza rilascio lanuginoso
- Comfort e destrezza eccellenti
- Proprietà antistatiche, in quanto il materiale finito garantisce alla mano una protezione contro le scariche elettrostatiche
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Struttura | Seamless Knit |
Colore | Natural |
Hand | Ambidextrous |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 10 |
EN388 Standard | 1131A |
Stile polso guanto | Knit |
Serie | 11-132 |