missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Hyflex™ 11-427 Series Medium Duty 3/4 Dipped Nitrile Polyurethane Gloves

Codice prodotto. 15402115
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides good comfort and dexterity. Ansell Hyflex™ 11-427 Series Medium Duty 3/4 Dipped Nitrile Polyurethane Gloves are lint free and seamless knitted.

  • Mechanical protection gloves
  • Seamless knitted glove, gauge 13
  • Palm fit coating
  • Water based process environmentally friendly innovative coating
  • Silicone-free
  • Good abrasion and blade cut resistance
  • Heat resistant up to 100°C
  • Offers an indicator button (orange) which belong to a range of color code corresponding to a cut level : 1 (green), 3 (orange), 5 (red)

Applications:

  • Aeronautics
  • Assembling metal parts and components
  • Assembly of white goods
  • Finishing works
  • Glass manufacturing
  • Cutting small dry or lightly oiled parts
  • Maintenance
  • Plastics injection and moulding
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2006,EN 407:2004
Colore Grigio e giallo brillante, Bright Yellow
Materiale Rivestito PU/nitrile
Size 8
Stile polso guanto Knit
Modello 11-427_8
Serie 11-427
Lunghezza (sistema metrico) 220 to 260 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato