Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in poliuretano nero e blu scuro HyFlex™ serie 11-618
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste
- Light duty 18 gauge liner
- Ideal for the automotive and metal fabrication industries
Especificaciones
Especificaciones
Materiale parte posteriore | Poliuretano |
Certificazione/Conformità | Marchio CE, EN 388: 2121 |
Materiale polso | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Product Type | Guanti leggeri |
Size | 10 |
Stile | 11-618 |
Stile polso guanto | Polsino in maglia |
Rivestimento interno | Nylon |
Tipo di palmo | Palmo rivestito |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido